Tlačiť
2-Bromo-5-iodo-3-methylbenzyl alcohol 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: (2-Bromo-5-iodo-3-methylphenyl)methanol
OR45195-250MG OR45195-1G OR45195-5G
APOSOR45195-250MGEA 215.9 EUR
APOSOR45195-250MG APOSOR45195-1G APOSOR45195-5G
2-Bromo-5-iodo-3-methylbenzyl alcohol 95%
2-Bromo-5-iodo-3-methylbenzyl alcohol
Vzorec: C₈H₈BrIO
Mw: 326.96 g/mol
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD32868532
Číslo CAS: 2091676-26-3