Tlačiť
2,4,5-Trifluorobenzonitrile 94%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC99475-5G PC99475-25G PC99475-100G
APOSPC99475-5GEA 24.95 EUR
APOSPC99475-5G APOSPC99475-25G APOSPC99475-100G
2,4,5-Trifluorobenzonitrile 94%
2,4,5-Trifluorobenzonitrile
Vzorec: C₇H₂F₃N
Teplota varu: 168…170 °C
Hustota: 1,373
Teplota vzplanutia: 83 °C
Číslo MDL: MFCD00013289
Číslo CAS: 98349-22-5