Tlačiť
1-Iodoperfluorbutane tech
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC99446-25G PC99446-100G PC99446-500G
APOSPC99446-25GEA 26.55 EUR
APOSPC99446-25G APOSPC99446-100G APOSPC99446-500G
1-Iodoperfluorbutane tech
1-Iodoperfluorbutane
Vzorec: C₄F₉I
Teplota varu: 64…66 °C
Teplota tavenia: –88 °C
Hustota: 2,01
Teplota vzplanutia: >115 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00001062
Číslo CAS: 423-39-2
OSN: 3082
ADR: 9+EHS,III