Tlačiť
4-Bromo-2-(difluoromethyl)-1-iodobenzene 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC99170-250MG PC99170-1G PC99170-5G
APOSPC99170-250MGEA 215.9 EUR
APOSPC99170-250MG APOSPC99170-1G APOSPC99170-5G
4-Bromo-2-(difluoromethyl)-1-iodobenzene 95%
4-Bromo-2-(difluoromethyl)-1-iodobenzene
Vzorec: C₇H₄BrF₂I
Mw: 332.91 g/mol
Číslo MDL: MFCD18391112
Číslo CAS: 1261819-63-9
OSN: 3261
ADR: 8 III