Tlačiť
4-Bromo-2-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC99134-250MG PC99134-1G PC99134-5G
APOSPC99134-250MGEA 218.71 EUR
APOSPC99134-250MG APOSPC99134-1G APOSPC99134-5G
4-Bromo-2-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde 95%
4-Bromo-2-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Vzorec: C₈H₃BrF₄O
Mw: 271.01 g/mol
Číslo MDL: MFCD32878885
Číslo CAS: 2091678-71-4