Tlačiť
3-Bromo-5-chlorobenzyl bromide 96%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR400325-250MG OR400325-1G OR400325-5G
APOSOR400325-250MGEA 150.02 EUR
APOSOR400325-250MG APOSOR400325-1G APOSOR400325-5G
3-Bromo-5-chlorobenzyl bromide 96%
3-Bromo-5-chlorobenzyl bromide
Vzorec: C₇H₅Br₂Cl
Číslo MDL: MFCD09261035
Číslo CAS: 762292-63-7
OSN: 3261
ADR: 8,II