Tlačiť
3-(Difluoromethyl)-4-fluoroaniline 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC912796-100MG PC912796-250MG PC912796-1G
APOSPC912796-100MGEA 122.57 EUR
APOSPC912796-100MG APOSPC912796-250MG APOSPC912796-1G
3-(Difluoromethyl)-4-fluoroaniline 95%
3-(Difluoromethyl)-4-fluoroaniline
Vzorec: C₇H₆F₃N
Mw: 161.1245 g/mol
Skladovacia teplota: Freezer
Číslo MDL: MFCD11042620
Číslo CAS: 445303-96-8