Tlačiť
4-Hydroxy-4'-iodobiphenyl 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR912760-5G OR912760-25G OR912760-100G OR912760-1G
APOSOR912760-5GEA 278.78 EUR
APOSOR912760-5G APOSOR912760-25G APOSOR912760-100G APOSOR912760-1G
4-Hydroxy-4'-iodobiphenyl 98%
4-Hydroxy-4'-iodobiphenyl
Vzorec: C₁₂H₉IO
Teplota tavenia: 196 - 202 °C
Číslo MDL: MFCD02258843
Číslo CAS: 29558-78-9