Tlačiť
3-Chloro-α-methylbenzyl alcohol ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: 3-Chlorophenyl methyl carbinol, 1-(3-Chlorophenyl)ethanol, m-Chloro-α-methylbenzyl alcohol
L04783.06 L04783.14
L04783.06EA 59.37 EUR
L04783.06 L04783.14
3-Chloro-α-methylbenzyl alcohol ≥97%
3-Chloro-α-methylbenzyl alcohol
Purity: 97% CAS No.: 6939-95-3 Molecular Formula: C8H9ClO Formula Weight: 156.61 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5445 Boiling Point: 83-85°/1.5mm Beilstein Reference: 2042021 MDL No.: MFCD00021864
Vzorec: C₈H₉ClO
Teplota varu: 83…85 °C (1,5 mmHg)
Hustota: 1,173
Teplota vzplanutia: >110 °C (230 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00021864
Číslo CAS: 6939-95-3
EINECS: 230-079-9