2-Chloro-α-methylbenzyl alcohol 96%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
B24800.06
B24800.14
AB146737.0005
AB146737.0025
B24800.06EA
48.94
EUR
B24800.06
B24800.14
ABCRAB146737.0005
ABCRAB146737.0025
2-Chloro-α-methylbenzyl alcohol 96%
2-Chloro-α-methylbenzyl alcohol
Purity: 96%
CAS No.: 13524-04-4
Molecular Formula: C8H9ClO
Formula Weight: 156.61
Refractive Index: 1.5450
Boiling Point: 121-123°/14mm
MDL No.: MFCD00041037
Vzorec:
C₈H₉ClO Teplota varu: 121…123 °C (14 mmHg) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00041037 Číslo CAS: 13524-04-4 EINECS: 236-868-4 |