DL-Prolin ≥99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá:
(±)-Proline, H-DL-Pro-OH
A13137.06
A13137.14
A13137.22
A13137.06EA
66.59
EUR
A13137.06
A13137.14
A13137.22
DL-Prolin ≥99%
DL-Prolin
Purity: 99%
CAS No.: 609-36-9
Molecular Formula: C5H9NO2
Formula Weight: 115.13
Melting Point: ca 209° dec.
Beilstein Reference: 80809
Merck Reference: 14,7780
MDL No.: MFCD00005250
Vzorec:
C₅H₉NO₂ Teplota varu: 245 °C (1013 hPa) Teplota tavenia: ∼ 209 °C (rozkl.) Hustota: 1,38 g/cm³ (22.9 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00005250 Číslo CAS: 609-36-9 EINECS: 210-189-3 Merck Index: 14,7780 |