Tlačiť
DL-Prolin 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: (±)-Proline, H-DL-Pro-OH
174030050 174030250
ACRO174030050EA 77.42 EUR
ACRO174030050 ACRO174030250
DL-Prolin 99%
DL-Prolin
Vzorec: C₅H₉NO₂
Teplota varu: 245 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 208…210 °C
Hustota: 1,38 g/cm³ (22.9 °C)
Číslo MDL: MFCD00005250
Číslo CAS: 609-36-9
EINECS: 210-189-3
Merck Index: 12,07963
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.5 % (K.F.)
Sulfated ash ≤0.1 %
Solubility (5 % in water) Colorless to light yellow
Titration with HClO4 98.5 to 101.5 %
Heavy metals (as Pb) ≤20 ppm