Tlačiť
(±)-4-(Trifluoromethyl)mandelic acid ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: (±)-4-(Trifluoromethyl)phenylglycolic acid, 2-Hydroxy-2-(4-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid
B22264.03 B22264.06
B22264.03EA 37.97 EUR
B22264.03 B22264.06
(±)-4-(Trifluoromethyl)mandelic acid ≥98%
(±)-4-(Trifluoromethyl)mandelic acid
Purity: 98% CAS No.: 395-35-7 Molecular Formula: C9H7F3O3 Formula Weight: 220.15 Melting Point: 129-131° Beilstein Reference: 2979949
Vzorec: C₉H₇F₃O₃
Mw: 220.15
Teplota varu: 314
Teplota tavenia: 129…131 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00009724
Číslo CAS: 395-35-7
EINECS: 206-900-1