Tlačiť
(±)-2,4-Difluoromandelic acid ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: (±)-2,4-Difluorophenylglycolic acid
L10708.03 L10708.06
L10708.03EA 87.72 EUR
L10708.03 L10708.06
(±)-2,4-Difluoromandelic acid ≥97%
(±)-2,4-Difluoromandelic acid
Purity: 97% CAS No.: 132741-30-1 Molecular Formula: C8H6F2O3 Formula Weight: 188.13 Melting Point: 122-124° MDL No.: MFCD00061296
Vzorec: C₈H₆F₂O₃
Mw: 188.13
Teplota tavenia: 122…124 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00061296
Číslo CAS: 132741-30-1