Tlačiť
(±)-Mandelic acid for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
Synonymá: DL-Amygdalic Acid, Mandelic acid, DL-Mandelic acid, 2-Hydroxy-2-phenylacetic acid, (±)-2-Hydroxy-2-phenylacetic acid, DL-2-Hydroxy-2-phenylacetic acid
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.06913.0250 8.06913.1000 8.06913.0050
8.06913.0250EA 55.35 EUR
8.06913.0250 8.06913.1000 8.06913.0050
(±)-Mandelic acid for synthesis, Sigma-Aldrich®
(±)-Mandelic acid
Vzorec: C₈H₈O₃
Mw: 152.15
Teplota varu: 322
Teplota tavenia: 117…120 °C
Hustota: 1.361 g/cm³ (20 °C)
Číslo MDL: MFCD00064250
Číslo CAS: 90-64-2
EINECS: 210-277-1
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Solubility 150 g/l (20 °C)
Melting Point 117 - 120 °C
Molar Mass 152.15 g/mol
Bulk Density 750 kg/m3
Density 0.7 - 0.8 g/cm3 (20 °C)
pH 2.3 (10 g/l, H2O)
Synonyms DL-α-Hydroxyphenylacetic acid, Phenylglycollic acid
Hill Formula C8H8O3
Chemical Formula C6H5CH(OH)COOH