Tlačiť
Kyselina (±)-4-hydroxy-3-methoxymandlová 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
164900010 164900050 164900250
ACRO164900010EA 115.92 EUR
ACRO164900010 ACRO164900050 ACRO164900250
Kyselina (±)-4-hydroxy-3-methoxymandlová 99%
Kyselina (±)-4-hydroxy-3-methoxymandlová
Vzorec: C₉H₁₀O₅
Teplota varu: 421 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 131…134 °C (rozkl.)
Hustota: 1,44 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00004235
Číslo CAS: 55-10-7
EINECS: 200-224-0
Merck Index: 12,10070
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 131 to 134 °C
Titration with NaOH ≥98.5 %