Tlačiť
(±)-4-Chloromandelic acid ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 4-Chloromandelic acid, (±)-4-Chlorophenylglycolic acid
B24264.06 B24264.14
B24264.06EA 53.68 EUR
B24264.06 B24264.14
(±)-4-Chloromandelic acid ≥98%
(±)-4-Chloromandelic acid
Purity: 98% CAS No.: 492-86-4 Molecular Formula: C8H7ClO3 Formula Weight: 186.60 Melting Point: 117-122° Beilstein Reference: 1567759
Vzorec: C₈H₇ClO₃
Mw: 186.59
Teplota varu: 361
Teplota tavenia: 117…122 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00042724
Číslo CAS: 492-86-4
EINECS: 207-764-6