(±)-2-Chloromandelic acid ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá:
2-Chloromandelic acid, (±)-2-Chlorophenylglycolic acid
B21525.06
B21525.14
B21525.06EA
47.73
EUR
B21525.06
B21525.14
(±)-2-Chloromandelic acid ≥98%
(±)-2-Chloromandelic acid
Purity: 98%
CAS No.: 10421-85-9
Molecular Formula: C8H7ClO3
Formula Weight: 186.60
Melting Point: 80-85°
Beilstein Reference: 2367070
Vzorec:
C₈H₇ClO₃ Teplota varu: 350 °C (1013 hPa) Teplota tavenia: 80…85 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00084962 Číslo CAS: 10421-85-9 EINECS: 233-900-9 |