Tlačiť
(±)-4-Bromomandelic acid ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: (±)-4-Bromophenylglycolic acid, 4-Bromomandelicacid
A12978.06 A12978.14 A12978.22
A12978.06EA 56.16 EUR
A12978.06 A12978.14 A12978.22
(±)-4-Bromomandelic acid ≥98%
(±)-4-Bromomandelic acid
Purity: 98+% CAS No.: 6940-50-7 Molecular Formula: C8H7BrO3 Formula Weight: 231.05 Melting Point: 115-119° Beilstein Reference: 1567909 Merck Reference: 14,1424 MDL No.: MFCD00004232
Vzorec: C₈H₇BrO₃
Mw: 231.05
Teplota varu: 344
Teplota tavenia: 115…119 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00004232
Číslo CAS: 6940-50-7
EINECS: 230-085-1
Merck Index: 13,01409