Tlačiť
Polyethylenglykol 600, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: Ethylene glycol polymer average Mn 600, PEG 600
M-Clarity™ quality level = MQ200
202401-20KG 202401-250G 202401-500G
SIAL202401-20KGEA 0 EUR
SIAL202401-20KG SIAL202401-250G SIAL202401-500G
Polyethylenglykol 600, Sigma-Aldrich®
Polyethylenglykol 600
Vzorec: H(OCH₂CH₂)nOH
Teplota varu: ∼250 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 17…22 °C
Hustota: 1,13 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 270 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00081839
Číslo CAS: 25322-68-3
EINECS: 500-038-2