Tlačiť
Polyethylene glycol 2,000, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: PEG 2000, Ethylene glycol polymer 2000, PEG 2,000, Ethylene glycol polymer average Mn 2000
M-Clarity™ quality level = MQ200
295906-250G 295906-500G
SIAL295906-250GEA 97.07 EUR
SIAL295906-250G SIAL295906-500G
Polyethylene glycol 2,000, Sigma-Aldrich®
Polyethylene glycol 2,000
Vzorec: H(OCH₂CH₂)nOH
Teplota tavenia: 49…52 °C
Hustota: 1,21 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 250 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00081839
Číslo CAS: 25322-68-3
EINECS: 500-038-2