Tlačiť
5(6)-TAMRA ≥95%
Dodávateľ: AAT BIOQUEST
Varování
360 361 362
AATB360EA 162.86 EUR
AATB360 AATB361 AATB362
5(6)-TAMRA ≥95%
5(6)-TAMRA
TAMRA is one of the most popular fluorophores used in various bioconjugations.
Vzorec: C₂₅H₂₂N₂O₅
Číslo MDL: MFCD16661194
Číslo CAS: 98181-63-6
ADR: 5,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1a59cacafc8cb51210444c76e4e24af3b67c0c4c&vid=aa59b976796fe44f82fd97dd98afd367c3601b6e&prid=web&clid=SAPDAM