4-Methylumbelliferyl phosphate disodium salt (4-MUP-Na2) trihydrate
Dodávateľ: AAT BIOQUEST
|
Varování
|
Synonymá:
Disodium 4-methylumbelliferyl phosphate trihydrate, 4-MUP trihydrate
11610
11612
AATB11610EA
128.58
EUR
AATB11610
AATB11612
4-Methylumbelliferyl phosphate disodium salt (4-MUP-Na2) trihydrate
4-Methylumbelliferyl phosphate disodium salt (4-MUP-Na2) trihydrate
A fluorogenic substrate for phosphatases.
Vzorec:
C₁₀H₇Na₂O₆P·3H₂O Mw: 354.16 g/mol |
Číslo MDL:
MFCD00037614 Číslo CAS: 22919-26-2 ADR: 5 II |