Tlačiť
4-Methylumbelliferyl phosphate disodium salt (4-MUP-Na2) trihydrate
Dodávateľ: AAT BIOQUEST
Varování
Synonymá: Disodium 4-methylumbelliferyl phosphate trihydrate, 4-MUP trihydrate
11610 11612
AATB11610EA 128.58 EUR
AATB11610 AATB11612
4-Methylumbelliferyl phosphate disodium salt (4-MUP-Na2) trihydrate
4-Methylumbelliferyl phosphate disodium salt (4-MUP-Na2) trihydrate
A fluorogenic substrate for phosphatases.
Vzorec: C₁₀H₇Na₂O₆P·3H₂O
Mw: 354.16 g/mol
Číslo MDL: MFCD00037614
Číslo CAS: 22919-26-2
ADR: 5 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3060efa2c21773bda89a4888d06cec757ef65afc&vid=558a0ef4f7cdf9e2e629cc389b7d6b7b88d2a540&prid=web&clid=SAPDAM