Tlačiť
Potassium deuteroxide 40% in D₂O, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
176761-10G 176761-50G
SIAL176761-10GEA 129.96 EUR
SIAL176761-10G SIAL176761-50G
Potassium deuteroxide 40% in D₂O, Sigma-Aldrich®
Potassium deuteroxide
Vzorec: KOD
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo CAS: 24572-01-8
EINECS: 246-324-8
OSN: 1814
ADR: 8,II