Tlačiť
Buccutite™ Rapid PE-Texas Red Tandem Antibody Labelling Kits (2 Labellings)
Dodávateľ: AAT BIOQUEST
1318 1343
AATB1318EA 823.1 EUR
AATB1318 AATB1343
Buccutite™ Rapid PE-Texas Red Tandem Antibody Labelling Kits (2 Labellings)
Systémy pro spojování a značení proteinů
PE-Texas Red is a popular colour used in flow cytometry.
  • High conjugation yield
  • Stable crosslinking
  • Minimal hands-on time
  • Robust protocol