Tlačiť
Ammonium chloride-[D4], Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: Ammonium-d4 chloride
M-Clarity™ quality level = MQ200
175676-10G 175676-5G
SIAL175676-10GEA 312.04 EUR
SIAL175676-10G SIAL175676-5G
Ammonium chloride-[D4], Sigma-Aldrich®
Ammonium chloride-[D4]
Vzorec: ND₄Cl
Mw: 57.46
Teplota tavenia: 335
Hustota: 1.52 g/cm³ (20 °C)
Číslo CAS: 12015-14-4
EINECS: 234-607-9