Tlačiť
Acetic acid-[D1] (98% D) for NMR spectroscopy
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
166200500 166202500
ACRO166200500EA 129.56 EUR
ACRO166200500 ACRO166202500
Acetic acid-[D1] (98% D) for NMR spectroscopy
Acetic acid-[D1]
Vzorec: C₂H₃DO₂
Teplota varu: 116…117 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: 15…16 °C
Hustota: 1,07 g/cm³
Teplota vzplanutia: 40 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00051050
Číslo CAS: 758-12-3
EINECS: 212-059-1
OSN: 2789
ADR: 8,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤1 % (Coulometric)
D-Enrichment ≥98.5 %