Tlačiť
Toluene : 2-Propanol : Water (49,5 : 50 : 0,5) % vol., VOLUSOL® Titration_Solvent
Dodávateľ: VWR Chemicals
Nebezpečí
5138.2500EA 114.56 EUR
5138.2500 5138.9025 5138.5000
Toluene : 2-Propanol : Water (49,5 : 50 : 0,5) % vol., VOLUSOL® Titration_Solvent
Toluene : 2-Propanol : Water
Solvent for Total Acid Number (TAN) titration.
Teplota vzplanutia: 10 °C (ot. pohárek)
Skladovacia teplota: Ambient
OSN: 1993
ADR: 3 II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Assay (Toluene) (V/V) 47.5 - 52.5 %
Assay (Propan-2-ol) (V/V) 47 - 52 %
Water (V/V) 0.4 - 0.6 %