Tlačiť
Hydrid sodný 57 - 63% dispersion in mineral oil
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
13431.18 13431.36
13431.18EA 60.08 EUR
13431.18 13431.36
Hydrid sodný 57 - 63% dispersion in mineral oil
Hydrid sodný
CAS No.: 7646-69-7 Molecular Formula: HNa Formula Weight: 24.00 Physical Form: Moist powder Density: 0.92 Sensitivity: Air and Moisture Sensitive Appearance: Off-white to gray Odour: Odourless Merck Reference: 14,8625 UN No.: 1427 MDL No.: MFCD00003471
Vzorec: HNa
Mw: 24
Hustota: 0.92
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003471
Číslo CAS: 7646-69-7
EINECS: 231-587-3
OSN: 1427
ADR: 4.3 I
Merck Index: 14,8625