Tlačiť
1,3-Dioxolan 99,0 Stabilised, GPR RECTAPUR® zS
Dodávateľ: VWR Chemicals
Nebezpečí
Stabilizácia: 0.03 % BHT
87135.290EA 106.55 EUR
87135.290 87135.360 87135.460
1,3-Dioxolan 99,0 Stabilised, GPR RECTAPUR® zS
1,3-Dioxolan
Vzorec: C₃H₆O₂
Mw: 74.08
Teplota varu: 75
Teplota tavenia: –95 °C
Hustota: 1.066 g/cm³ (15 °C)
Číslo MDL: MFCD00003207
Číslo CAS: 646-06-0
EINECS: 211-463-5
OSN: 1166
ADR: 3 II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Obsah Min. 99,0 %
Vzhled Čirá bezbarvá kapalina
Infračervené spektrum Splňuje
Formaldehyd Max. 0,1 %
Methanol Max. 0,1 %
Voda Max. 0,05 %