Tlačiť
Sulpho-SMCC (3-Sulpho-N-succinimidyl-4-(N-maleimidomethyl)cyclohexane-1-carboxylate sodium salt) ≥90%
Dodávateľ: AAT BIOQUEST
Varování
Synonymá: Sodium 1-((4-((2,5-dioxo-2,5-dihydro-1H-pyrrol-1-yl)methyl)cyclohexane-1-carbonyl)oxy)-2,5-dioxopyrrolidine-3-sulphonate, Sulphosuccinimidyl-trans-4-(N-maleimidomethyl)cyclohexane-1-carboxylate, Sulpho-SMCC Sodium Salt, SMCC, Water-Soluble, 4-(N-Maleimidomethyl)cyclohexane-1-carboxylic acid 3-sulpho-N-hydroxysuccinimide ester sodium salt, sulpho-SMCC, Sulfo-SMCC
4504 4505 4506
AATB4504EA 409.37 EUR
AATB4504 AATB4505 AATB4506
Sulpho-SMCC (3-Sulpho-N-succinimidyl-4-(N-maleimidomethyl)cyclohexane-1-carboxylate sodium salt) ≥90%
Sulpho-SMCC (3-Sulpho-N-succinimidyl-4-(N-maleimidomethyl)cyclohexane-1-carboxylate sodium salt)
Sulfo-SMCC is the water-soluble version of SMCC.
Vzorec: C₁₆H₁₈N₂O₉S
Mw: 436.37 g/mol
Číslo MDL: MFCD00054978
Číslo CAS: 92921-24-9
ADR: 5 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4fe24ecb8d003df1ec7fe314370bca9891576fa9&vid=87f000e8cab7c3fa2be70b7c58ca2a7ac0d92dde&prid=web&clid=SAPDAM