Tlačiť
6-TAMRA ≥95%
Dodávateľ: AAT BIOQUEST
Varování
366 367 368
AATB366EA 128.76 EUR
AATB366 AATB367 AATB368
6-TAMRA ≥95%
6-TAMRA
6-TAMRA is the purified single isomer of 5(6)-TAMRA.
Vzorec: C₂₅H₂₂N₂O₅
Číslo MDL: MFCD01073638
Číslo CAS: 91809-67-5
ADR: 5,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=011fcf33fa44c268cdb7ddb21ea981c45e9f8fac&vid=0d2f9461e84df93296b0ae59e0bf2ca012454754&prid=web&clid=SAPDAM