Tlačiť
Fura 2-AM ≥95%, Ultra Pure Grade
Dodávateľ: AAT BIOQUEST
Varování
Synonymá: FURA-2 pentakis(acetoxymethyl) ester, 1-[2-(5-Carboxyoxazol-2-yl)-6-aminobenzofuran-5-oxy]-2-(2'-amino-5'-methyl-phenoxy)ethane-N,N,N',N'-tetraacetic acid, pentaacetoxymethyl ester, FURA-2 acetoxymethyl ester, Fura-2 AM Ester
21021 21023
AATB21021EA 245.94 EUR
AATB21021 AATB21023
Fura 2-AM ≥95%, Ultra Pure Grade
Fura 2-AM
Among the ratiometric calcium indicators, Fura-2 and Indo-1 are most commonly used.
Vzorec: C₄₄H₄₇N₃O₂₄
Mw: 1001.857 g/mol
Číslo MDL: MFCD00036976
Číslo CAS: 108964-32-5
ADR: 5 II