Tlačiť
Propidium iodide ≥95%
Dodávateľ: AAT Bioquest
Varování
17515 17516
AATB17515EA 162.86 EUR
AATB17515 AATB17516
Propidium iodide ≥95%
Propidium iodide
Propidium iodide (PI) belongs to the same chemical class of ethidium bromide.
Vzorec: C₂₇H₃₄I₂N₄
Číslo MDL: MFCD00011921
Číslo CAS: 25535-16-4
ADR: 5,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=085475064cff8c793fdaa4959276bd926a3c1086&vid=79974f8419e286e090738cd444cca461a2358bed&prid=web&clid=SAPDAM