Tlačiť
4-Methylumbelliferyl phosphate ≥95%
Dodávateľ: AAT Bioquest
Varování
11614 11617
AATB11614EA 128.76 EUR
AATB11614 AATB11617
4-Methylumbelliferyl phosphate ≥95%
4-Methylumbelliferyl phosphate
A fluorogenic substrate for phosphatases.
Vzorec: C₁₀H₉O₆P
Číslo MDL: MFCD00016969
Číslo CAS: 3368-04-5
ADR: 5,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=682290e08b71c1fb10a44b6790292c11a725ce03&vid=62c7af6299e849925cbe11ac2a8c054fa81028ec&prid=web&clid=SAPDAM