(±)-2-Methyltetrahydrofuran ≥99.0% stabilised, GPR RECTAPUR® for synthesis
Dodávateľ: VWR Chemicals
|
Nebezpečí
|
Stabilizácia:
150-400 ppm Stabilised with BHT (2,6-Di-Tert-Butyl-4-Methylphenol; Ionol)
87132.290EA
235.13
EUR
87132.290
87132.320
87132.460
87132.550
(±)-2-Methyltetrahydrofuran ≥99.0% stabilised, GPR RECTAPUR® for synthesis
(±)-2-Methyltetrahydrofuran
Vzorec:
C₅H₁₀O Mw: 86.13 Teplota varu: 79 Teplota tavenia: –136 °C Hustota: 0.86 g/cm³ (20 °C) Teplota vzplanutia: -12 °C (ot. pohárek) |
Číslo MDL:
MFCD00005367 Číslo CAS: 96-47-9 EINECS: 202-507-4 OSN: 2536 ADR: 3 II |
Výsledky špecifikačného testu
Vzhled | Čirá bezbarvá kapalina |
Obsah | Min. 99,0 % |
Infračervené spektrum | Splňuje |
Voda | Max. 0,03 % |