Tlačiť
Nitric acid/Rubidium concentrate 100 mM HNO₃ in H₂O, 1000 μg/L Rb in H₂O (from RbNO₃ salt)
Dodávateľ: Merck
78737-1L 78737-2.5L
78737-1LEA 0 EUR
78737-1L 78737-2.5L
Nitric acid/Rubidium concentrate 100 mM HNO₃ in H₂O, 1000 μg/L Rb in H₂O (from RbNO₃ salt)
Kyselina dusičná
Vzorec: HNO₃
Číslo MDL: MFCD00011349
Číslo CAS: 7697-37-2
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Solubility 20 °C