Tlačiť
Hemin chloride (from bovine) ≥90%, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: Chlorohemin, 1,3,5,8-Tetramethyl-2,4-divinylporphine-6,7-dipropionic acid ferrichloride, Chloroprotoporphyrin IX iron(III), Haemin, Hemin, Ferriprotoporphyrin IX chloride
M-Clarity™ quality level = MQ200
H9039-100G H9039-10G H9039-1G
SIALH9039-100GEA 835.14 EUR
SIALH9039-100G SIALH9039-10G SIALH9039-1G
Hemin chloride (from bovine) ≥90%, Sigma-Aldrich®
Hemin chloride
Vzorec: C₃₄H₃₂ClFeN₄O₄
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00010726
Číslo CAS: 16009-13-5
EINECS: 240-140-1