Tlačiť
VWR® INCU-Line®, velkokapacitní chlazený inkubátor IL 500R
Dodávateľ: VWR
VWR® INCU-Line®
390-1705EA 3587.09 EUR
390-1705
VWR® INCU-Line®, velkokapacitní chlazený inkubátor IL 500R
Inkubátory Inkubátory chlazené
Tento velkokapacitní kompresorem chlazený inkubátor s nucenou konvekcí vzduchu má objem komory 469 litrů a poskytuje teplotní rozsah mezi 3 až 70 °C. S vnitřní komorou z nerezové oceli (DIN 1.4016) a vnějším povrchem z práškově lakovaného plechu. Tento model má pevné vnější dveře a vnitřní skleněné dveře. IL 500R je vybaven multifunkčním mikroprocesorovým ovladačem s 4,3" plnobarevným dotykovým displejem s intuitivním menu, USB rozhraním pro stahování dat na USB flash disk a lze jej také připojit k síti LAN.
  • Pět uživatelských programových pamětí, rychlá a snadná změna parametrů během běžícího programu
  • Pěti segmentový teplotně-časový profil a nastavitelné časy ramp (dny/hodiny/minuty)
  • Časovač od 1 minuty až do 366 dnů nebo nepřetržitý provoz
  • Plánovaný start programu (nastavené datum a čas) a funkce smyčky až 255krát
  • Interní paměť uchovává až 10 000 datových záznamů (uchovává se maximálně 6 měsíců)
  • Nastavitelný bezpečnostní termostat proti přehřátí a podhřátí třídy 3.3 (DIN 12880) chrání vzorky
Chladivo šetrné k životnímu prostředí (R290) má velmi nízký potenciál globálního oteplování (GWP je 3) as plochou pouze 0,56 m² je velmi prostorově úsporné. IL 500R je vybaven kolečky, přístupovým portem (Ø 30 mm), zámkem dveří, hodinami reálného času a vnitřním LED osvětlením. Volitelný software Premium Control Software (390-1323) je dodáván na USB klíčence, takže jej lze nahrát do PC.
Mezi bezpečnostní prvky patří zvukové a viditelné teplotní alarmy, systém kontroly výpadku napájení, alarm otevřených dveří, alarm selhání teplotního senzoru a funkce autodiagnostiky.
Informace o dodávce: Jednotka je dodávána se 3 potaženými drátěnými policemi, klíči k zámku (2 ks), zkušebním certifikátem výrobce při 37 ºC, vícejazyčným návodem (lze stáhnout z interní paměti na USB klíčence)