Tlačiť
Hydroxid vápenatý ≥96.0%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS analytical reagent
Dodávateľ: VWR Chemicals
Nebezpečí
22357.260EA 66.59 EUR
22357.260 22357.290 22357.460
Hydroxid vápenatý ≥96.0%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS analytical reagent
Hydroxid vápenatý
Vzorec: Ca(OH)₂
Teplota tavenia: 550 °C
Hustota: 2,24 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00010901
Číslo CAS: 1305-62-0
EINECS: 215-137-3
OSN: 3262
ADR: 8,III
Merck Index: 13,01675
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Assay (acidimetric) min. 96.0%
Substances insolubale in hydrochloric acid max. 0.03%
Carbonate (as CaCO3) max. 3.0%
Chloride (Cl) max. 0.005%
Sulfur compounds (as SO4) max. 0.1%
Heavy metals (as Pb) max. 0.003%
Fe (Iron) max. 0.05%
K (Potassium) max. 0.05%
Mg (Magnesium) max. 0.5%
Na (Sodium) max. 0.05%
Sr (Strontium) max. 0.05%
Conform to ACS, Reag. Ph.Eur. pass