Tlačiť
di-Potassium oxalate monohydrate ≥98.5%, crystals ACS
Dodávateľ: Spectrum Chemical
Varování
Synonymá: Oxalic acid potassium salt monohydrate, Potassium oxalate hydrate, Potassium oxalate monohydrate, Potassium ethanedioate monohydrate
P1355-500GM P1355-125GM P1355-2.5KG
SPCMP1355-500GMEA 432.21 EUR
SPCMP1355-500GM SPCMP1355-125GM SPCMP1355-2.5KG
di-Potassium oxalate monohydrate ≥98.5%, crystals ACS
Šťavelan didraselný monohydrát
Form: Crystal
Vzorec: (COOK)₂·H₂O
Mw: 184.23
Teplota tavenia: 356 °C
Hustota: 2,154 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00150033
Číslo CAS: 6487-48-5
EINECS: 209-506-8
OSN: 2811
ADR: 6.1 III
Merck Index: 12,07820
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Assay 98.5% Min.