Tlačiť
Methyl cellulose, 400 cP (C=2%, H₂O) USP
Dodávateľ: Spectrum Chemical
ME136-100GM ME136-2.5KG
SPCMME136-100GMEA 208.99 EUR
SPCMME136-100GM SPCMME136-2.5KG
Methyl cellulose, 400 cP (C=2%, H₂O) USP
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00081763
Číslo CAS: 9004-67-5
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Assay 26% Min.