D-ɑ-Tocopherol succinate ≥96.0% USP
Dodávateľ: Spectrum Chemical
V1035-1KG
V1035-25KGBL
SPCMV1035-1KGEA
2187.73
EUR
SPCMV1035-1KG
SPCMV1035-25KGBL
D-ɑ-Tocopherol succinate ≥96.0% USP
D-alpha-Tocopherol succinate
Výsledky špecifikačného testu
Assay | 96.0 - 102.0 % |
Acidity | To Pass Test |
Identification | To Pass Test |