Tlačiť
Propyl-3,4,5-trihydroxybenzoate 98 NF
Dodávateľ: Spectrum Chemical
Varování
Synonymá: Gallic acid propyl ester, Propyl gallate, Propyl 3,4,5-trihydroxybenzoate, Progalline P, N-Propyl gallate
P1453-2.5KG P1453-500GM P1453-100GM
SPCMP1453-2.5KGEA 2025.24 EUR
SPCMP1453-2.5KG SPCMP1453-500GM SPCMP1453-100GM
Propyl-3,4,5-trihydroxybenzoate 98 NF
Propyl 3,4,5-trihydroxybenzoát
Propyl Gallate, NF is used as an antioxidant.
All Spectrum Chemical NF grade products are manufactured, packaged and stored under current Good Manufacturing Practices (cGMP).
Vzorec: C₁₀H₁₂O₅
Mw: 212.2
Teplota varu: 449 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 145…148 °C
Hustota: 1,21 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002196
Číslo CAS: 121-79-9
EINECS: 204-498-2
Merck Index: 12,08044
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Assay 98% Min.