Tlačiť
Zinc sulphate heptahydrate 99, granular USP
Dodávateľ: Spectrum Chemical
Nebezpečí
ZI120-500GM ZI120-12KG ZI120-2.5KG
SPCMZI120-500GMEA 147.41 EUR
SPCMZI120-500GM SPCMZI120-12KG SPCMZI120-2.5KG
Zinc sulphate heptahydrate 99, granular USP
Síran zinečnatý heptahydrát
All Spectrum Chemical USP products are manufactured, packaged and stored under current Good Manufacturing Practices (cGMP) per 21CFR part 211 in FDA registered and inspected facilities.
Vzorec: ZnSO₄·7H₂O
Mw: 287.56
Teplota tavenia: 100 °C
Hustota: 1,97 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00149894
Číslo CAS: 7446-20-0
EINECS: 231-793-3
OSN: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 12,10293
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Assay 99% Min.