Tlačiť
Titanium(IV) oxide 99 USP
Dodávateľ: Spectrum Chemical
Synonymá: Titanic anhydride, Pigment White 6, Rutile, Titanium(IV) oxide, rutile, Titanium dioxide
TI140-12KG TI140-500GM
SPCMTI140-12KGEA 1027.44 EUR
SPCMTI140-12KG SPCMTI140-500GM
Titanium(IV) oxide 99 USP
Oxid titaničitý
Titanium Dioxide, USP is used as a food coloring. All Spectrum Chemical USP products are manufactured, packaged and stored under current Good Manufacturing Practices (cGMP) per 21CFR part 211 in FDA registered and inspected facilities.
Vzorec: TiO₂
Mw: 79.88
Teplota varu: 2900 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 1855 °C
Hustota: 4,2 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011269
Číslo CAS: 13463-67-7
EINECS: 236-675-5
Merck Index: 13,09549
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Assay 99% Min.