Tlačiť
Zinc stearate, powder USP
Dodávateľ: Spectrum Chemical
Synonymá: Stearic acid zinc salt, Zinc(II) stearate
ZI115-500GM ZI115-12KG ZI115-2.5KG
SPCMZI115-500GMEA 174.64 EUR
SPCMZI115-500GM SPCMZI115-12KG SPCMZI115-2.5KG
Zinc stearate, powder USP
Stearan zinečnatý
All Spectrum Chemical USP products are manufactured, packaged and stored under current Good Manufacturing Practices (cGMP) per 21CFR part 211 in FDA registered and inspected facilities.
Vzorec: C₃₆H₇₀O₄Zn
Mw: 632.34
Teplota tavenia: 140
Teplota vzplanutia: 276
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00013031
Číslo CAS: 557-05-1
Merck Index: 13,10212
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f8ad7f3e101681798edbd54e57ad5d2ac82b2e5d&vid=435308cdcb35862fe6cc06384da2ef10d84c5700&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Assay (ZnO) 12.5 - 14.0%
Alkalies and Alkaline Earths max. 1.0 %
Arsenic max. 1.5 ppm
Lead max. 10 ppm
Identification To Pass Test