Tlačiť
Sodium thiosulphate pentahydrate ≥99%, crystals USP, Ph. Eur., BP, JP
Dodávateľ: Spectrum Chemical
SO210-500GM SO210-50KGBL SO210-12KG SO210-2.5KG
SPCMSO210-500GMEA 160.05 EUR
SPCMSO210-500GM SPCMSO210-50KGBL SPCMSO210-12KG SPCMSO210-2.5KG
Sodium thiosulphate pentahydrate ≥99%, crystals USP, Ph. Eur., BP, JP
thiosíran sodný pentahydrát
Sodium Thiosulfate, Pentahydrate, Crystal, USP, EP, BP, JP is used as a bleach neutraliser.
All Spectrum Chemical USP, EP, BP, JP grade products are manufactured, packaged and stored under current Good Manufacturing Practices (cGMP).
Vzorec: Na₂S₂O₃.5H₂O
Teplota tavenia: 48 °C
Hustota: 1,67 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00149186
Číslo CAS: 10102-17-7
EINECS: 231-867-5
Merck Index: 12,08844
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Assay 99% Min.