Tlačiť
LY2409881 ≥98%
Dodávateľ: Cayman Chemical
Varování
Synonymá: 2-(5-Chloro-2-((3-(4-methylpiperazin-1-yl)propyl)amino)pyrimidin-4-yl)-N-cyclopropylbenzo[b]thiophene-4-carboxamide trihydrochloride, 2-[5-chloro-2-[[3-(4-methyl-1-piperazinyl)propyl]amino]-4-pyrimidinyl]-N-cyclopropyl-benzo[b]thiophene-4-carboxamide, trihydrochloride
18774-1 18774-10 18774-25 18774-5
CAYM18774-1EA 52.95 EUR
CAYM18774-1 CAYM18774-10 CAYM18774-25 CAYM18774-5
LY2409881 ≥98%
LY2409881
  • A selective IKK2 inhibitor
A selective inhibitor of IKK2 (IC₅₀= 30 nm); suppresses constitutively activated NF-κB and induces apoptosis in lymphoma cells both in vitro and in preclinical mouse models of B and T cell lymphoma.
Vzorec: C₂₄H₂₉ClN₆OS·₃HCl
Mw: 594.4 g/mol
Skladovacia teplota: Freezer
Číslo MDL: MFCD28900676
Číslo CAS: 946518-60-1
OSN: 3077
ADR: 9 III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Formulation A crystalline solid
Purity ≥98%
Stability ≥ 2 years