Tlačiť
PPM-18 ≥95%
Dodávateľ: Cayman Chemical
Synonymá: NSC 73233
13327-1 13327-5 13327-10 13327-25
CAYM13327-1EA 31.97 EUR
CAYM13327-1 CAYM13327-5 CAYM13327-10 CAYM13327-25
PPM-18 ≥95%
PPM-18
  • Inhibits activation of NF-κB
An inhibitor NF-κB activation in vitro and in vivo (IC₅₀= 5 µm).
Skladovacia teplota: Freezer
Číslo CAS: 65240-86-0
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Formulation A crystalline solid
Purity ≥95%
Stability ≥2 years